Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Reaktionsgefäße aus Duran Rohr
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06000270
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Flat | |
Borosilicate Glass, Duran Glass | |
Reaction vessel |
1000 mL | |
200 mm | |
Cylindrical |