missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Patenthahn, komplett mit PTFE-Küken

2-Wege-Hahn mit PTFE Hahnküken für fettfreies Arbeiten.

Marke:  DWK Life Sciences 286426003

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15804738

  • 940.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

DURAN™ Patenthähne komplett mit PTFE Patenthahnküken sind 2-Wege-Hähne, die häufig für die Konstruktion von Schlenklinien (Vakuum-Inertgas-Linien, Stickstoff-Verteilerrechen) verwendet werden und fettfreies Arbeiten ermöglichen. Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.Bei besondern hohen Anforderungen an die Leckrate empfehlen wir den Einsatz von PRODURAN™ Ventilen.
  • 2-Wege-Hahn mit PTFE Hahnküken
  • Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
  • Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation

Spezifikation

6 mm
Boro 3.3, PTFE
21.5 NS
10 St./Packung
13 mm
ja
1,5 mm
Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen, z. B. für den Aufbau von Lenksträngen (Vakuum-Inert-Gasleitungen, Stickstoff-Verteilerrechen)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote