missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Patenthahn, geschliffen, ohne Küken
Geschliffene 2-Wege-Hähne ohne Hahnküken.
201.00 € - 298.00 €
Spezifikation
Breite (metrisch) | 1,5 mm |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen, z. B. für den Aufbau von Lenksträngen (Vakuum-Inert-Gasleitungen, Stickstoff-Verteilerrechen) |
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15854728
|
DWK Life Sciences
286423006 |
2,5 mm |
201.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15884728
|
DWK Life Sciences
286425204 |
4 mm |
298.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Geschliffene DURAN™ Patenthähne sind 2-Wege-Hähne, die häufig für die Konstruktion von Schlenklinien (Vakuum-Inertgas-Linien, Stickstoff-Verteilerrechen) verwendet werden. Bei besondern hohen Anforderungen an die Leckrate empfehlen wir den Einsatz von PRODURAN™ Ventilen.- Hahnhülse geschliffen, ohne Küken
- 2-Wege-Hahn
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
1,5 mm | |
Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen, z. B. für den Aufbau von Lenksträngen (Vakuum-Inert-Gasleitungen, Stickstoff-Verteilerrechen) |