Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Vakuum-Exsikkator-Set, mit Gewindeanschluss, Typ MOBILEX (GL 32), Hahn mit PTFE-Spindel
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Der DURAN™ Ein Exsikkator ist ein vakuumgeeignetes Laborgefäß mit geschliffenem Deckel, das zur Aufbewahrung feuchtigkeitsempfindlicher Substanzen und zum Trocknen feuchter Produkte verwendet wird. Getrennt durch eine Siebplatte (aus Metall oder Porzellan) wird in den unteren Teil des Exsikkators ein Trockenmittel eingeführt, das die Feuchtigkeit der auf der Siebplatte platzierten zu trocknenden Substanz bindet. Um den Trocknungsprozess zu beschleunigen, kann bei Bedarf ein Vakuum angeschlossen werden, da die Flüssigkeit aufgrund des niedrigeren Drucks im Exsikkator schneller verdunstet. Das Vakuum wird über einen Absperrventilanschluss erzeugt. Um das Lösen des Deckels zu erleichtern, muss die geschliffene Oberfläche des Exsikkators gut eingefettet sein, da der Deckel nach der Evakuierung auf den unteren Teil gepresst wird. DURAN™ Exsikkatoren sind vakuumbeständig, d. h. sie können bis zum technisch maximal möglichen Vakuum eingesetzt werden.
- Aufgrund der hohen Wandstärke der Behälter und der präzisen Bearbeitung der vakuumdichten Schliffverbindungen an Deckel und Boden ist eine Lagerung unter Vakuum möglich. – selbst über extrem lange Zeiträume
- Um den Trocknungsprozess zu beschleunigen, kann über den Hahn ein Vakuum angelegt werden.
- Geeignet für Vollvakuum (0 mbar)
- Ersatzteile wie Deckel, Sockel, Hähne und Kappen können je nach Bedarf ausgetauscht werden (siehe DN).
- Erhältlich mit oder ohne Porzellanteller
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | ohne Porzellanplatte |
| Material | Borosilikatglas (3.3), PTFE, PBT |
| Produkttyp | Vakuum-Exsikkator |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum Entfernen von Feuchtigkeit aus Feststoffen; zur Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Materialien über lange Zeiträume; für Anwendungen, die Vakuumtrocknung erfordern; zum Trocknen von Materialien; zum sicheren Arbeiten unter Vakuum |
| Menge | Je 1 |
| Größe (metrisch) Absperrhahn | Gewindegröße 32 |
| Volumen (metrisch) | 10,5 L |