Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, braun, mit UKAS-Zertifikat, mit ergonomisch geformten Polyethylen-Stopfen
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Unsere DURAN™ volumetrischen Messgeräte erfüllen bereits den höchsten Genauigkeitsstandard. Das DURAN™ Sortiment ist nun um die Produktreihe Messkolben und Messzylindern mit UKAS-Einzelzertifikat erweitert worden. Diese neue Produktlinie wird nach den Anforderungen des United Kingdom Accreditation Services (UKAS) getestet und kalibriert und entspricht der Norm ISO 17025, eine Norm für weltweite Vergleichbarkeit von Prüf- und Kalibrierungsergebnissen.
- Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A
- Hohe Präzision durch bessere Sichtbarkeit der aufgedruckten Ringmarke
- Das weiße Druckbild ist hoch chemisch resistent
- Lieferung mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für schnelles und sicheres Öffnen und Schließen
- Sehr genaue Ermittlung und Abmessung der Volumina durch präzise Verarbeitung
- Maximale Minimierung von unerwünschten Einflüssen
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Basis | 75 mm |
| Kapazität (metrisch) | 200 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3), Polyethylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorbereitung und Lagerung von Standardlösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnung von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messanalyse; Volumetrische Messung |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Toleranz | 0,15 mL |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |