Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Wägeglasdeckel, ungeschliffen
Catalog Number 15804858
Wägeglasdeckel zum Schleifen und Komplettieren.
DURAN™ Wägegläser werden zum Wiegen von Chemikalien auf Analysenwagen verwendet. Durch den dichten Verschluss der austauschbaren, geschliffenen Wägeglasdeckel kann ein Probenverlust beim Transport nach dem Abwiegen verhindert werden.
  • Ungeschliffen
  • Ein anschließendes Schleifen mündet in einen dichten Verschluss des Wägeglasdeckel im Wägeglas. Ein Prodbenverlust kann so vermieden werden.
  • Glasartikel zum Schleifen
Verschlussgröße NS 60
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wiegen von Chemikalien
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 90/Packung