Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Wägeglasdeckel, ungeschliffen
Beschreibung
DURAN™ Wägegläser werden zum Wiegen von Chemikalien auf Analysenwagen verwendet. Durch den dichten Verschluss der austauschbaren, geschliffenen Wägeglasdeckel kann ein Probenverlust beim Transport nach dem Abwiegen verhindert werden.
- Ungeschliffen
- Ein anschließendes Schleifen mündet in einen dichten Verschluss des Wägeglasdeckel im Wägeglas. Ein Prodbenverlust kann so vermieden werden.
- Glasartikel zum Schleifen
Spezifikation
Verschlussgröße | NS 34 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wiegen von Chemikalien |
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Menge | 240/Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |