Learn More
Merck Durapore™ PVDF-Membranfilter: Hydrophil: 0.10 μ Porengröße
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist
Marke: Merck VVLP00010
429.30 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Empfohlen, wenn größtmögliche Recovery erforderlich ist.
Durapore™ Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität. Die hydrophile Durapore™ Membran bindet weit weniger Proteine als die Membranen aus Nylon, Nitrozellulose oder PTFE.- Merkmale und Vorteile
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Rolle | |
0.1μ m | |
>0,33 ml/min x cm2 | |
1 Rolle | |
Filtermembranen | |
10 ft. |
≥5,0 bar, Luft mit Wasser | |
Siebfilter | |
PVDF | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
125 µm | |
Hydrophil |