Learn More
Macherey-Nagel™ Durasil-25 TLC-Platte
Artikelnummer. 10318171 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10318171 10 x 20 cm -
10490702 20 x 20 cm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10318171 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 812003
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Material Durasil-25
Partikelgröße 5 bis 17 μm
Porengröße 60 Å
Menge 50er-Packung
Typ TLC-Platte
Porenvolumen 0,75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0,25 mm
Abmessungen (L x B) 10 x 20 cm