Learn More
DWK Life Sciences DUROPLAN™ Petrischale, Boden und Deckel außen und innen mikroskopisch plan, blasen- und schlierenfrei
Petrischalen dienen der Kultivierung von Bakterien, Hefen, pflanzlichen und tierischen Zellen auf festen Medien.
Marke:  DWK Life Sciences 217554804
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.96750kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11740784
Menge Preis
1 125.00 € / 10 Stück
10 119.07 € / 10 Stück
Verfügbar ab
03-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kultivierung von Mikroorganismen kann auf einem gelartigen Nährmedium stattfinden, welches in eine flache, runde, durchsichtige Schale mit Deckel (die sogenannte Petrischale) eingebracht ist. Aufgrund des festen Gel wird eine Durchmischung der Mikroorganismen verhindert und es können größere Zellkulturansammlungen (Kolonien) wachsen. DURAN™ Petrischalen werden durch ein spezielles Fertigungsverfahren aus Borosilikatglas 3.3 hergestellt. Sie ermöglichen eine gleichmäßige Nährbodenverteilung und gewährleisten eine verzerrungsfreie Durchsicht. Die Deckel der DURAN™ Petrischalen liegen direkt auf dem Unterteil auf und verhindern so eine Verwirbelung des überstehenden Luftraums. Dies eignet sich gut für Reaktionen mit langen Inkubationszeiten, bei hohen Temperaturen oder mit empfindlichen Kulturmedien.
  • Gleichmäßige Nähbodenverteilung und verzerrungsfreie Durchsicht durch ein spezielles Fertigungsverfahren
  • Boden und Deckel sind außen und innen mikroskopisch plan
  • Blasen- und schlierenfrei
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
100 mm
Growth and Cultivation of Microorganisms; Cultivation on Solid Gel Culture Medium; Microscopy of Microorganisms; Cell Culture
22 mm
Borosilikatglas (3.3)
10/Pk.