Learn More
Brady™ BBP™ Staubschutzdeckel
Die optionale BBP™ Staubschutzabdeckungen für den BBP™31 Schilder- und Etikettendrucker schützt Ihren Drucker vor Umweltgefahren, wenn er nicht verwendet wird.
Marke: Brady™ 142117
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06080kg
Beschreibung
- Das Paket enthält nur die Druckerabdeckung (Drucker separat erhältlich)
- Das konturierte Design passt genau auf den BBP™31 Schilder- und Etikettendrucker
- Schützt Ihren Drucker vor Staub und Schmutz
- Verlängert die Lebensdauer Ihres Druckers, indem er sauber und geschützt bleibt
Spezifikation
Staubschutzhaube | |
BBP™31 Etikettendrucker | |
Unsteril | |
Etikett |
Silber | |
6,25 x 6,25 x 6,25 in. (15,87 x 15,87 x 15,87 cm) | |
BBP31 Staubschutzhaube | |
1 Stk. |