Learn More
3M™ Dustmaster™ Filter
Provides excellent particulate protection in the laboratory. 3M™ 5000 Series Particulate Filters are available in a range of protection levels.
Marke:  3M™ 7000037675
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18000kg
Artikelnummer. 11773343
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Combines with the 6000 Series Gas Vapour cartridges to provide particulate and gas/vapour protection
  • Note: 3M 501 filter retainers needed to combine the 5000 and 6000 series
Spezifikation
Spezifikation
P3 R
Staubfilter
20/Packung