Learn More
Cole-Parmer™ DIGITAL MANOMETER 100 PSI
Marke:  Cole-Parmer™ 68062-78
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.34200kg
Artikelnummer. 11725998
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
One 9 volt battery
Digital Manometer
100psi
CE Compliance
Dual 3.17 mm NPT(F)
Measures positive, negative and differential pressures
4-stellige LCD-Anzeige, 0,42 in. Höhe