Learn More
Thermo Scientific™ Dylight™ 680-4xPEG Aminreaktiver Farbstoff und Kits
Fluoreszierende Kennzeichnung von Antikörpern und anderen Proteinen mit Thermo Scientific™ DyLight 680-4xPEG aminreaktivem Farbstoff, einem Derivat unseres DyLight 680 Hochleistungs-Farbstoffs.
250.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13424219
|
Thermo Scientific™
46603 |
DyLight 680-4xPEG-NHS-Ester | 5 x 65 µg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Fluoreszierende Kennzeichnung von Antikörpern und anderen Proteinen mit Thermo Scientific™ DyLight 680-4xPEG aminreaktivem Farbstoff, einem Derivat unseres DyLight 680 Hochleistungs-Farbstoffs.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung »
Leistungsmerkmale:
Hohe Fluoreszenzintensität – Deutlich hellere Fluoreszenz als mit Alexa Fluor™ 680
PEGyliert – Verbessert die Löslichkeit in wässriger Lösung, unterstützt die Zelldurchlässigkeit und erhöht die Geweberetention bei In-vivo-Anwendungen.
Praktische Kit-Größen – die Größen der Standard- und Mikrobereich-Kits passen sich Ihrem experimentellen Bedarf an
Empfohlen für:
- Fluoreszenzmikroskopie
- In-vivo- oder Ex-vivo-Bildgebung
- Zellbasierte Assays
- Durchflusszytometrie/fluoreszenzaktivierte Zellsortierung (FACS)