missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dynactin Subunit 1/DCTN1 Antibody (705007) [PE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30643753 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30643753 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30643753 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB6657P

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Dynactin Subunit 1/DCTN1 Monoclonal antibody specifically detects Dynactin Subunit 1/DCTN1 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Dynactin Subunit 1/DCTN1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 705007
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias dynactin 1, dynactin 1 (p150, Glued (Drosophila) homolog), dynactin subunit 1, glued homolog, Drosophila), p135, p150 Glued (Drosophila) homolog, p150-glued
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human Dynactin Subunit 1/DCTN1, Ala1145-Ser1278, Accession # Q14203
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1639
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.