Learn More
Dynactin Subunit 1/DCTN1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18417393 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18417393 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18417393 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP171829C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Dynactin Subunit 1/DCTN1 Polyclonal antibody specifically detects Dynactin Subunit 1/DCTN1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Dynactin Subunit 1/DCTN1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 650
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias dynactin 1, dynactin 1 (p150, Glued (Drosophila) homolog), dynactin subunit 1, glued homolog, Drosophila), p135, p150 Glued (Drosophila) homolog, p150-glued
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 1228 to 1278 of human 150 kDa Dynein-Associated Polypeptide using the numbering given in entry NP_004073.2 (GeneID 1639).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1639
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG