Learn More
Abeba™ Dynamic 7345 Schuhe
Spezielle respirationssabsorbierende Auskleidung ermöglicht dem Fuß zu atmen. Mit TPU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
71.53 € - 75.31 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
---|---|
Farbe | Weiß, Schwarz |
Material | Mikrofaser |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Sohlenmaterial | Polyurethan |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15672758
|
Abeba™
7345/35 |
35 |
71.53 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15682758
|
Abeba™
7345/36 |
36 |
75.31 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15692758
|
Abeba™
7345/37 |
37 |
71.53 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15602768
|
Abeba™
7345/38 |
38 |
71.53 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15612768
|
Abeba™
7345/39 |
39 |
75.31 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15622768
|
Abeba™
7345/40 |
40 |
71.53 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15632768
|
Abeba™
7345/41 |
41 |
71.53 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15642768
|
Abeba™
7345/42 |
42 |
71.53 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15652768
|
Abeba™
7345/43 |
43 |
75.31 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15662768
|
Abeba™
7345/44 |
44 |
71.53 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15672768
|
Abeba™
7345/45 |
45 |
75.31 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15682768
|
Abeba™
7345/46 |
46 |
71.53 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15692768
|
Abeba™
7345/47 |
47 |
71.53 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15602778
|
Abeba™
7345/48 |
48 |
71.53 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Mikrofaser mit atmungsaktiven Textileinlagen
- weiß/schwarz
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3574)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Mikrofaser | |
Polyurethan |
Weiß, Schwarz | |
Rutschfest | |
7345 |