Learn More
Mettler Toledo™ Tierwäge Kit XP/XS S-Plattform
Marke:  Mettler Toledo™ 11132657
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 12737151
  • 403.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Für S-Plattform 0,001 g/0,01 g Plattformen
4 l-Schüssel
Dynamisches Wiegekit