Learn More
Dynamin 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16878264 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16878264 20 μL 20 Mikroliter
16868264 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16878264 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 182051AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Microtubule-associated force-producing protein involved in producing microtubule bundles and able to bind and hydrolyze GTP. Most probably involved in vesicular trafficking processes. Involved in receptor-mediated endocytosis.
Spezifikation
Antigen Dynamin 1
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.26 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen DNM1
Gen-Zugriffsnummer P21575, P39053, Q05193
Gen-Alias DNM, DNM1, dynamin 1, Dynamin1
Gensymbole DNM1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Dynamin 1 Fusion Protein Ag12827
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 13429, 140694, 1759
Zielspezies Mouse, Rat, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG