Learn More
DyNAmo Flash SYBR™ DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kit
Artikelnummer. 10334009 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
2500 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
40 Reaktionen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
10334009 2500 Reaktionen 1000 Reaktionen
10379167 500 Reaktionen 200 Reaktionen
10751120 100 Reaktionen 40 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10334009 Lieferant DyNAmo Flash SYBR™ Lieferanten-Nr. F415XL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Kit wurde für schnelle Echtzeit-qPCR entwickelt und liefert qPCR-Ergebnisse schneller als die meisten SYBR Green Kits, ohne die qPCR-Leistung zu beeinträchtigen.
Eine DNA-bindende Domäne, die in diesem Kit an die Polymerase angehängt ist, verbessert die physische Stabilität des Polymerase-DNA-Komplexes und verbessert so die Prozessivität und Robustheit der Amplifikation. Die hohe Amplifikationseffizienz des Dynamo Flash SYBR Green qPCR-Kit ermöglicht eine zuverlässige Quantifizierung und frühe Cq-Werte. Aufgrund der hohen Signalintensität bietet Dynamo Flash SYBR Green qPCR ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis.
Das Thermo Scientific DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kit ist für die qPCR unter Verwendung eines Fast-Protokolls konzipiert. Im Vergleich zu den meisten SYBR Green Kits ermöglicht es schnellere qPCR-Resultate ohne die qPCR-Leistung zu verringern. Die im Kit enthaltene DNA-Polymerase beinhaltet eine DNA-Bindungsdomäne, die die Stabilität des Polymerase-DNA-Komplexes verbessert und somit zu verbesserter Prozessivität und stabiler Amplifikation führt. Die hohe Amplifikationseffizienz des DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kits ergibt eine zuverlässige Quantifizierung und frühe Cq-Werte. Die hohe Signalintensität des DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kits ergibt ein vorteilhaftes signal-to-noise Verhältnis. Das DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kit bietet optimale Leistung in den meisten Real-Time Thermocyclern.
Thermo Scientific DyNAmo ColorFlash SYBR Green qPCR Kit bietet die gleiche Leistung wie das DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kit. Zusätzlich enthält es ein innovatives Vielfarbensystem, welches das korrekte Pipettieren deutlich erleichtert. Der 2x Master Mix enthält einen blauen Farbstoff und einen separaten mit gelbem Farbstoff versehenen Probenpuffer. Der qPCR-Reaktionsmix mit beiden Komponenten ist grün. Unter der Verwendung dieses zum Patent angemeldeten Multicolorsystems kann das genaue Pipettieren sowohl des Mastermixes als auch der Proben einfach kontrolliert werden. Dies verringert Pipettierfehler während der Reaktionsvorbereitung deutlich, besonders bei der Verwendung von weissen Reaktionsgefässen. Die inerten Farbstoffe beeinträchtigen weder die Spezifität noch die Sensitivität des PCR-Assays.
Vorteile
Extrem kurze Protokolle: kombinierter Annealing-Extensionsschritt von nur 15 Sekunden
Spezifischer und sensitiver Nachweis von DNA über einen breiten Bereich von Template-Konzentrationen
Vermeidung von Kontamination durch Übertragung: das im Mastermix enthaltene dUTP ermöglicht die Verwendung von UNG
Praktischer 2x Mastermix und optimierte Protokolle
DyNAmo ColorFlash SYBR Green qPCR Kit verringert Pipettierfehler während der Reaktionsvorbereitung, vor allem bei Verwendung von weissen Reaktionsgefässen
Applikationen
Fast qPCR
qPCR mit SYBR-Green-Signalfarbstoff
RT-qPCR mit SYBR-Green-Signalfarbstoff
Packungsinhalt
DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kit: 2x Mastermix (enthält die Hot-Start Version einer modifizierten Tbr DNA Polymerase, SYBR Green I, optimierten PCR-Puffer, MgCl2 und dNTP-Mix mit dUTP) und 50x ROX als passiven Referenzfarbstoff
DyNAmo ColorFlash SYBR Green qPCR Kit: 2x Mastermix mit blauem Farbstoff (beinhaltet die Hot-Start Version einer modifizierten Tbr DNA Polymerase, SYBR Green I, optimierten PCR-Puffer, MgCl2 und dNTP-Mix mit dUTP), 40x Probenpuffer mit gelbem Farbstoff und 50x ROX als passiven Referenzfarbstoff
Hersteller: F-415S Art.-Nr.
Beschreibung: DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kit
Menge: 100 x 20uL rxns or 40 x 50uL rxns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X (DyNAmo Flash SYBR Green qPCR-Mix), 50X (ROX-Farbstoff)
Inhalt und Lagerung Enthält:
•1 x 1 ml Dynamo Flash SYBR Green qPCR Mix (2x)
• 1 x 1,25 ml 50 x ROX Farbstoff, 25 μMaufbeahrung
Aufbewahrung bei -20 °C
Nachweisverfahren SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Tbr DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, 5700 Sequence Detection System, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, StepOne™ System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, Cepheid SmartCycler
Kittyp DyNAmo Flash SYBR Green qPCR-Kit
Produktlinie DyNAmo Flash
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 2,500 reactions
Ausreichend für 2500 Reaktionen mit 20 μl, 1000 Reaktionen mit 50 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 2500 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 25 x 1 ml