missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dynasore, Tocris Bioscience™

Non-competitive dynamin inhibitor

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 289750

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412004

  • 692.44 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Non-competitive inhibitor of dynamin 1, dynamin 2 and mitochondrial dynamin (Drp1) GTPase activity. Does not inhibit other small GTPases. Blocks endocytic pathways dependent on dynamin and inhibits cell spreading and migration of BSC1 cells.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

304448-55-3
322.32
dynamin inhibitor i, dynasore, n'-3,4-dihydroxybenzylidene-3-hydroxy-2-naphthohydrazide, 3-hydroxy-n'-3-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methyl naphthalene-2-carbohydrazide, dynasore monohydrate, n'-1e-3,4-dihydroxyphenyl methylidene-3-hydroxynaphthalene-2-carbohydrazide, n'-3,4-dihydroxyphenyl methylidene-3-hydroxynaphthalene-2-carbohydrazide, 2-naphthalenecarboxylicacid, 3-hydroxy-, 2-3,4-dihydroxyphenyl methylene hydrazide
3-hydroxy-N'-[(3-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]naphthalene-2-carbohydrazide
C18H14N2O4
NRQJUIHYFNUXFT-UHFFFAOYSA-N
6739924
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)NNC=C3C=CC(=O)C(=C3)O)O

Spezifikation

Dynamin Inhibitors
304448-55-3
dynamin inhibitor i, dynasore, n'-3,4-dihydroxybenzylidene-3-hydroxy-2-naphthohydrazide, 3-hydroxy-n'-3-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methyl naphthalene-2-carbohydrazide, dynasore monohydrate, n'-1e-3,4-dihydroxyphenyl methylidene-3-hydroxynaphthalene-2-carbohydrazide, n'-3,4-dihydroxyphenyl methylidene-3-hydroxynaphthalene-2-carbohydrazide, 2-naphthalenecarboxylicacid, 3-hydroxy-, 2-3,4-dihydroxyphenyl methylene hydrazide
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)NNC=C3C=CC(=O)C(=C3)O)O
322.32
322.32
50mg
C18H14N2O4
NRQJUIHYFNUXFT-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxy-N'-[(3-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]naphthalene-2-carbohydrazide
6739924
>99%
Videos