missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DYNC1I1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17247853 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17247853 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17247853 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5115089

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 1.

Acts as one of several non-catalytic accessory components of the cytoplasmic dynein 1 complex that are thought to be involved in linking dynein to cargos and to adapter proteins that regulate dynein function. Cytoplasmic dynein 1 acts as a motor for the intracellular retrograde motility of vesicles and organelles along microtubules. The intermediate chains mediate the binding of dynein to dynactin via its 150 kDa component (p150-glued) DCNT1. May play a role in mediating the interaction of cytoplasmic dynein with membranous organelles and kinetochores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DYNC1I1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen DYNC1I1
Gen-Zugriffsnummer O14576, O88485, Q63100
Gen-Alias Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 1; cytoplasmic dynein intermediate chain 1; cytoplasmic dynein intermediate chain 1 isoform 1.6; DH IC-1; DHIC-1; DIC; Dnci 1; DNCI1; Dncic1; Dync1i1; dynein cytoplasmic 1 intermediate chain 1; dynein intermediate chain 1, cytosolic; Dynein intermediate chain 1, cytosolic (DH IC-1) (Cytoplasmic dynein intermediate chain 1); dynein, cytoplasmic 1, intermediate chain 1; dynein, cytoplasmic, intermediate chain 1; dynein, cytoplasmic, intermediate polypeptide 1; IC74
Gensymbole DYNC1I1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human DYNC1I1(Accession O14576), corresponding to amino acid residues V240-V290.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 13426, 1780, 29564
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.