Learn More
JULABO DYNEO DD-1200F Kühl-/Heizumwälzpumpe mit natürlichen Kältemitteln
Beschreibung
- Die gekühlten Umwälzpumpen arbeiten auch bei höheren Umgebungstemperaturen bis zu +40 °C präzise und °zuverlässig.
- Ob in der Grundlagenforschung, in der Materialprüfung oder in technischen Systemen, DYNEO Kühlumwälzpumpen bieten funktionale Lösungen für jeden Bedarf und jedes Budget.
- Durch die optimierte Konstruktion des Badetanks und der Kühlschlange wird das Bad geräumiger und benutzerfreundlicher für den Bediener.
- Die Lüftungsschlitze und Anschlüsse befinden sich an der Vorder- und Rückseite, sodass mehrere Geräte platzsparend nebeneinander aufgestellt werden können.
- Das optimierte Design der Kühlschlange spart Platz im Badetank
- Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
- Durchflussrate: 27 l/min
- Druck: 0,7 bar
- Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
- Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
- Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
- Integriertes Programmiergerät
- Integrierte externe Pt100-Verbindung
- USB Verbindung
- RS232-Schnittstelle oder analoge Schnittstellen (optional)
- Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
- Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
- Herausnehmbares Belüftungsgitter
- Leistungsstarke Kühlmaschinen
- Für interne und externe Anwendungen
- Integrierter Pumpenanschluss M16 ×1
- Für interne und externe Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 bis 7,5 l |
| Kommunikation | USB-, Pt100-Sensoranschluss |
| Kühlleistung | 1,24 kW bei 20 °C |
| Flussrate | 8 bis 27 l/min |
| Pumpentyp | Tauchpumpe |
| Temperaturbereich | -50 bis +200 °C |
| Typ | thermostat |
| Elektrische Anforderungen | 200/230 V 50/60 Hz |