missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ DYNLT1 Antibody (SR2546), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30041591 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30041591 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30041591 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP327809

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

DYNLT1 Monoclonal antibody specifically detects DYNLT1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DYNLT1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon SR2546
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:20
Zusammensetzung 50 mM Tris-Glycine (pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias CW-1, dynein light chain Tctex-type 1, dynein, light chain, Tctex-type 1, MGC111571, Protein CW-1, T-complex testis-specific protein 1 homolog, t-complex-associated-testis-expressed 1-like 1, TCTEL1tctex-1, TCTEX1, TCTEX-1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein of human DYNLT1 (Uniprot #: P63172)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6993
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.