Learn More
DYRK1A rekombinantes humanes Protein
DYRK1A rekombinantes humanes Protein
Marke:  Invitrogen PV3785
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11563527
  • 510.00 € / 10 Mikrogramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
DYRK1A ist eine Kinase mit doppelter Spezifität, die an der Zellproliferation beteiligt ist. Das Gen für DYRK1A befindet sich in dem für Down-Syndrom entscheidenden Bereich des Chromosoms 21 und wurde mit der Pathogenese dieser Krankheit in Verbindung gebracht.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001387
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
DYRK1A
Baculovirus
Full Length, Recombinant
Genetic Diseases
Kinase Assay
113 kDa
DYRK1A, DYRK1
GST Tag
Biochemical binding/kinetic, Biochemical phospho-specific activity (no antibody)
Ser⁄Thr Kinases: CMCG Group
Z'-LYTE™
dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 1A
Kinases & Inhibitors
Serine⁄Threonine Kinases
Human
1859, 2100
10 μ g
DYRK Kinase Family, DYRKs