Learn More
Invitrogen™ Human DYRK1A, GST Tag Recombinant Protein
DYRK1A Recombinant Human Protein
634.00 € - 12820.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001387
Gen-Alias DYRK1A, DYRK1
Spezies Human
Proteinmarkierung GST Tag
Expressionssystem Baculovirus
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11563527
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV3785
10μg
634.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10352303
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV3997
1mg
12820.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15468533
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PR7189B
100 μg
2030.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
DYRK1A is a dual specificity kinase involved in cell proliferation. The gene for DYRK1A is located in the Down syndrome critical region of chromosome 21, and has been implicated in the pathogenesis of this disease.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001387
Human
Baculovirus
DYRK1A, DYRK1
GST Tag