Learn More
DYRK4 Recombinant Human Protein
DYRK4 Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen PV3871
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
Artikelnummer. 11583597
  • 632.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Dual-specificity kinases, such as DYRK4, play key roles in cell proliferation, survival, and development.
Spezifikation
Spezifikation
NP_003836.1
Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and Validation, Kinase Assay
88.8kDa
10μg
For research use only. Not for use in diagnostic procedures
DYRK4
DYRK4 was pre-diluted in enzyme dilution buffer and assayed in 25mM Tris (pH 7.5), 10mM MgCl2, 0.5mM EGTA, 0.5mM Na3VO4, 5mM β-glycerophosphate, 2.5mM DTT, 0.01% Triton™ X-100, 200μM ATP, 200μg/mL DYRKtide peptide substrate (RRRFRPASPLRGPPK) and trace [32P]-γ-ATP for 10 minutes at 30°C
DYRK4 Recombinant Human Protein
Human
Baculovirus
Serine/threonine kinase
0.47mg/mL
114294, 8798
DYRK4 Recombinant Human Protein
–80°C
1 Each
DYRK4 Recombinant Human Protein
DYRK
146nmoles of phosphate transferred to DYRKtide peptide substrate (RRRFRPASPLRGPPK) per minute per mg of total protein at 30°C. Activity determined at a final protein concentration of 8.33μg/mL
GST Tag
Kinase and inhibitors
55% by SDS-PAGE