Learn More
Dysprosium(III)-Trifluormethansulfonat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379106
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11379106 5 g 5 Gramm
11389106 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379106 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20252.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 139177-62-1 | C3DyF9O9S3 | 609.69 g/mol
Dysprosium(III) trifluoromethanesulfonate is a water-tolerant Lewis acid used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes. This is an effective catalyst for electrophilic substitution reactions of indoles with imines. Also used as catalyst for Aza-Piancatelli rearrangement, Friedel-Crafts alkylation, ring-opening polymerization reactions, microwave-assisted Kabachnik-Fields condensation, cycloaddition reactions (Lewis-acid catalyst), fries rearrangement and enantioselective glyoxalate-ene reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dysprosium(III)-Trifluormethansulfonat ist eine wasserverträgliche Lewis-Säure, die bei der Aldol-Reaktion von Silylenolethern mit Aldehyden verwendet wird. Dies ist ein wirksamer Katalysator für elektrophile Substitutionsreaktionen von Indolen mit Iminen. ird auch als Katalysator für die Neuanordnung von Asa-Piancatelli, die Alkylierung von Friedel-Crafts, ringöffnende Polymerisationsreaktionen, mikrowellenunterstützte Kabachnik-Fields-Kondensation, Cycloadditionsreaktionen (Lewis-Säure-Katalysator), Pommes-Umlagerung und enantioselektive Glyoxalat-En-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139177-62-1
Summenformel C3DyF9O9S3
Molekulargewicht (g/mol) 609.69
MDL-Nummer MFCD00209583
InChI-Schlüssel XSVCYDUEICANRJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym dysprosium iii trifluoromethanesulfonate, tris triflato dysprosium, dy otf 3, dysprosium iii triflate, dysprosium triflate, dysprosium trifluoromethanesulfonate, acmc-20al36, dysprosium 3+ tritriflate, dysprosium tris trifluoromethanesulfonate, dysprosium 3+ ; trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 9938788
IUPAC-Name Dysprosium(3+);trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Dy+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) trifluoromethanesulfonate
Strukturformel Dy(SO3CF3)3
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 609.69
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dysprosium (III) trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dysprosium(III) trifluoromethanesulfonate