Learn More
Dysprosiumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.7 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11323808
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7429-91-6
Dy
162.50
MFCD00010982
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
23912
CHEBI:33377
dysprosium
[Dy]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7429-91-6
Dy
162.50
MFCD00010982
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
23912
CHEBI:33377
dysprosium
[Dy]
Form: Ca. 0.27 g/mm, Gußstab, Durchmesser ist ungefähr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dysprosium
Farbe Grau bis silberfarben
Physikalische Form Stab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser
Menge 25 mm
Prozentgehaltsbereich 99.7% (Metals basis excluding Ta)
Geruch Odorless
Aussehen Gray to silver rod