Learn More
DYX1C1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | DYX1C1 |
---|---|
Konzentration | 0.31 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16893194
|
Proteintech
14522-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16883194
|
Proteintech
14522-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a tetratricopeptide repeat domain-containing protein. The encoded protein interacts with estrogen receptors and the heat shock proteins, Hsp70 and Hsp90. A chromosomal translocation involving this gene is associated with a susceptibility to developmental dyslexia. Mutations in this gene are associated with deficits in reading and spelling. Alternate splicing results in multiple transcript variants.Spezifikation
DYX1C1 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q5VJS5, Q8R368, Q8WXU2 | |
161582, 363096, 67685 | |
DYX1C1 Fusion Protein Ag5997 | |
Primary | |
-20°C | |
DNAAF4 |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DYX1, DYX1C1, DYXC1, EKN1, RD | |
Dnaaf4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |