Learn More
DYX1C1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14522-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883194
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a tetratricopeptide repeat domain-containing protein. The encoded protein interacts with estrogen receptors and the heat shock proteins, Hsp70 and Hsp90. A chromosomal translocation involving this gene is associated with a susceptibility to developmental dyslexia. Mutations in this gene are associated with deficits in reading and spelling. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Spezifikation
DYX1C1
Polyclonal
Unconjugated
DNAAF4
DYX1, DYX1C1, DYXC1, EKN1, RD
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
161582, 363096, 67685
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5VJS5, Q8R368, Q8WXU2
Dnaaf4
DYX1C1 Fusion Protein Ag5997
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat