Learn More
(E)-1-(4-(4-(2-Methylbut-2-en-1-yl)piperazin-1-yl)phenyl)ethanone Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30465232
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30465232 100 mg 100 Milligramm
30478115 500 mg 500 Milligramm
30476791 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30465232 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM725995100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 938071-78-4
Summenformel C17H24N2O . x(HCl)
Molekulargewicht (g/mol) 308.8
Synonym Membrane Traffic Inhibitor, A5 Hydrochloride
IUPAC-Name (E)-1-(4-(4-(2-methylbut-2-en-1-yl)piperazin-1-yl)phenyl)ethan-1-one hydrochloride
SMILES CC(C1=CC=C(N2CCN(C/C(C)=C/C)CC2)C=C1)=O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-1-(4-(4-(2-Methylbut-2-en-1-yl)piperazin-1-yl)phenyl)ethanone Hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H24N2O.ClH/c1-4-14(2)13-18-9-11-19(12-10-18)17-7-5-16(6-8-17)15(3)20;/h4-8H,9-13H2,1-3H3;1H/b14-4+;