Learn More
(E)-2-(1-Butenyl)-1,3,2-benzodioxaborol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (E)-2-(1-Butenyl)-1,3,2-benzodioxaborole |
| CAS | 106094-36-4 |
| Summenformel | C10H11BO2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2-(1E)-1-Butenyl-1,3,2-benzodioxaborole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11BO2/c1-2-3-8-11-12-9-6-4-5-7-10(9)13-11/h3-8H,2H2,1H3/b8-3+ |
| SMILES | B1(OC2=CC=CC=C2O1)/C=C/CC |
| IUPAC-Name | 2-[(E)-but-1-enyl]-1,3,2-benzodioxaborol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 174 |
| Formelmasse | 174.0852 |