Learn More
(E)-3-Bromacrylsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (E)-3-Bromoacrylic Acid |
| CAS | 6213-89-4 |
| Summenformel | C3H3O2Br |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H3BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H,(H,5,6)/b2-1+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\Br |
| IUPAC-Name | (E)-3-Bromprop-2-ensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.96 |
| Formelmasse | 149.9316 |