Learn More
(E)-3-Chlor-4-hydroxyzimtsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (E)-3-Chloro-4-hydroxycinnamic Acid |
| CAS | 1266249-44-8 |
| Summenformel | C9H7ClO3 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H9ClO3/c1-14-10(13)5-3-7-2-4-9(12)8(11)6-7/h2-6,12H,1H3/b5-3+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | Methyl-(E)-3-(3-Chlor-4-Hydroxyphenyl)prop-2-enoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 198.6 |
| Formelmasse | 198.0084 |