missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(E)-alpha-Methylstilben, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022528
49.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
833-81-8
C15H14
194.277
MFCD00026343
OVZXISBUYCEVEV-OUKQBFOZSA-N
1,2-diphenylpropene, e-alpha-methylstilbene, .alpha.-methylstilbene, 1,2-diphenyl-1-propene, 1-methyl-1,2-diphenylethene, stilbene, .alpha.-methyl, 1-propene, 1,2-diphenyl, 1-methyl-2-phenylvinyl benzene, trans-alpha-methylstilbene, chembl14773
1549166
[(E)-1-Phenylprop-1-en-2-yl]benzol
CC(=CC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
833-81-8
C15H14
194.277
MFCD00026343
OVZXISBUYCEVEV-OUKQBFOZSA-N
1,2-diphenylpropene, e-alpha-methylstilbene, .alpha.-methylstilbene, 1,2-diphenyl-1-propene, 1-methyl-1,2-diphenylethene, stilbene, .alpha.-methyl, 1-propene, 1,2-diphenyl, 1-methyl-2-phenylvinyl benzene, trans-alpha-methylstilbene, chembl14773
1549166
[(E)-1-Phenylprop-1-en-2-yl]benzol
CC(=CC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (E)-alpha-Methylstilbene
Schmelzpunkt 79°C to 82°C
Dichte 0.986
Menge 5 g
Beilstein 1906425
Formelmasse 194.28
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'