missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

E-Cadherin Antibody (CDH1/9226R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18687804 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18687804 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18687804 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP323975APC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

E-Cadherin Monoclonal antibody specifically detects E-Cadherin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen E-Cadherin
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CDH1/9226R
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Arc-1, cadherin 1, E-cadherin (epithelial), cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial), cadherin-1, calcium-dependent adhesion protein, epithelial, CAM 120/80, CD324, CD324 antigen, CDHE, cell-CAM 120/80, ECAD, E-cadherin, Epithelial cadherin, LCAM, UVOE-Cadherin, uvomorulin
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa600-700) of human E-Cadherin protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Phospho Specific, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 999
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.