Learn More
(E)-Methyl-9-iodonon-4-enoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (E)-Methyl 9-Iodonon-4-enoate |
| CAS | 2387483-82-9 |
| Summenformel | C10H17IO2 |
| Menge | 2.5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H17IO2/c1-13-10(12)8-6-4-2-3-5-7-9-11/h2,4H,3,5-9H2,1H3/b4-2+ |
| SMILES | ICCCC/C=C/CCC(OC)=O |
| IUPAC-Name | Methyl-(E)-9-iodonon-4-enoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 296.15 |
| Formelmasse | 296.03 |