Learn More
(E)-N-(3-Methylaminopropyl)-2-thiopheneacrylamide Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30481153
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30481153 25 mg 25 Milligramm
30473839 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30481153 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28697025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1449108-90-0
Summenformel C11H17ClN2OS
Molekulargewicht (g/mol) 260.78
Synonym (2E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enamide Hydrochloride, (E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(2-thienyl)-2-propenamide Hydrochloride
SMILES N#Cc1ccc(N)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-N-(3-Methylaminopropyl)-2-thiopheneacrylamide Hydrochloride
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H16N2OS.ClH/c1-12-7-3-8-13-11(14)6-5-10-4-2-9-15-10;/h2,4-6,9,12H,3,7-8H2,1H3,(H,13,14);1H/b6-5+;