Learn More
(E)-Prop-1-en-1-ylphosphonsäure, TRC
Product Code. 30419214
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Unit Size:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30419214 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30419214 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP7689925MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (E)-Prop-1-en-1-ylphosphonic Acid
CAS 4672-37-1
Summenformel C3H7O3P
Menge 5 mg
Synonym 1-Propene-1-phosphonic Acid, P-1-Propen-1-ylphosphonic Acid, 1-Propenylphosphonic Acid, 2-Propene-3-phosphonic Acid, Propene-1-phosphonic Acid, trans-Propenylphosphonic Acid, Phosphonic acid','1-propenyl- (9CI), Phosphonic acid','propenyl- (7CI','8CI), 1-Propene-1-phosphonic acid, 2-Propene-3-phosphonic acid, Propene-1-phosphonic acid
InChI-Formel InChI=1S/C3H7O3P/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/b3-2+
SMILES C/C=C/P(O)(O)=O
IUPAC-Name (E)-prop-1-en-1-ylphosphonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 122.06
Formelmasse 122.01