Learn More
(E,Z)-9-(4-Chlorphenyl)methylen-5-oxiranyl-2,7-dichlorfluoren, TRC
Artikelnummer. 30362739
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30362739 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362739 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37964010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E,Z)-9-(4-Chlorophenyl)methylene-5-oxiranyl-2,7-dichlorofluorene
CAS 252990-29-7
Summenformel C22H13Cl3O
Menge 10 mg
Synonym (E,Z)-[2,7-Dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylene]-9H-fluoren-4-yl]oxirane
InChI-Formel InChI=1S/C22H13Cl3O/c23-13-3-1-12(2-4-13)7-17-18-8-14(24)5-6-16(18)22-19(17)9-15(25)10-20(22)21-11-26-21/h1-10,21H,11H2/b17-7+
SMILES Clc1ccc(\C=C\2/c3cc(Cl)ccc3c4c(cc(Cl)cc24)C5CO5)cc1
IUPAC-Name 2-[(9E)-2,7-Dichlor-9-[(4-Chlorphenyl)methyliden]fluoren-4-yl]oxiran
Molekulargewicht (g/mol) 399.7
Formelmasse 398.0032