Learn More
(E,Z)-9-(4-Chlorphenyl)methylen-5-oxiranyl-2,7-dichlorfluoren, TRC
Artikelnummer. 30359318
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30359318 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30359318 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3796405MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E,Z)-9-(4-Chlorophenyl)methylene-5-oxiranyl-2,7-dichlorofluorene
CAS 252990-29-7
Summenformel C22H13Cl3O
Menge 5 mg
Synonym (E,Z)-[2,7-Dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylene]-9H-fluoren-4-yl]oxirane
InChI-Formel InChI=1S/C22H13Cl3O/c23-13-3-1-12(2-4-13)7-17-18-8-14(24)5-6-16(18)22-19(17)9-15(25)10-20(22)21-11-26-21/h1-10,21H,11H2/b17-7+
SMILES Clc1ccc(\C=C\2/c3cc(Cl)ccc3c4c(cc(Cl)cc24)C5CO5)cc1
IUPAC-Name 2-[(9E)-2,7-Dichlor-9-[(4-Chlorphenyl)methyliden]fluoren-4-yl]oxiran
Molekulargewicht (g/mol) 399.7
Formelmasse 398.0032