missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
E2F-4 Monoclonal antibody specifically detects E2F-4 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | E2F-4 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | S09-7E6 |
| Konzentration | 0.3 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Gen-Alias | E2F transcription factor 4, p107/p130-binding, E2F-4p107/p130-binding protein, transcription factor E2F4 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide of human E2F-4 (Uniprot # Q16254) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?