missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

E2F8 Recombinant Protein, Abnova

Marke:  Abnova H00079733-P01.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16184413

  • 310.00 € / 10 Mikrogramm

Verfügbar ab
05-01-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Spezifikation

AAH28244
Solution
79733
FLJ23311 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
E2F8
Human
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
73.15
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
MAQLAAICKMQLEEQSSESRQKVKVQLARSGPCKPVAPLDPPVNAEMELTAPSLIQPLGMVPLIPSPLSSAVPLILPQAPSGPSYAIYLQPTQAHQSVTPPQGLSPTVCTTHSSKATGSKDSTDATTEKAANDTSKASASTRPGSLLPAPERQGAKSRTREPAGERGSKRASMLEDSGSKKKFKEDLKGLENVSATLFPSGYLIPLTQCSSLGAESILSGKENSSALSPNHRIYSSPIAGVIPVTSSELTAVNFPSFHVTPLKLMVSPTSVAAVPVGNSPALASSHPVPIQNPSSAIVNFTLQHLGLISPNVQLSASPGSGIVPVSPRIESVNVAPENAGTQQGRATNYDSPVPGQSQPNGQSVAVTGAQQPVPVTPKGSQLVAESFFRTPGGPTKPTSSSCMDFEGANKTSLGTLFVPQRKLEVSTEDVH
FLJ23311
E2F8
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation