Learn More
Thermo Scientific™ EASY-Column™ Kapillarsäulen
Optimieren Sie LC und LC/MS auf Nanoebene mit den Thermo Scientific™ EASY-Column™ Kapillarsäulen.
520.00 € - 1470.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit | LC/MS |
---|---|
Max. Druck | 7250 psi (500 bar) |
pH | 2 bis 8 |
Porengröße | 120 Å |
Oberfläche | 300 m²/g |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10312400
|
Thermo Scientific™
SC001 |
5µm | 0.1 mm | 20 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11551174
|
Thermo Scientific™
SC200 |
3µm | 0.075 mm | 100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10450520
|
Thermo Scientific™
SC2003 |
3µm | 0.075 mm | 100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Optimieren Sie LC und LC/MS im Nanobereich mit Thermo Scientific™ EASY-Column™ Kapillarsäulen. Jede Säule wird nach strengen Kriterien getestet und einer Druckprüfung unterzogen. Sie bietet eine hervorragende chromatographische Leistung in jedem im Nanobereich eingesetzten LC-System. Die totvolumenfreien EASY-Column Verbindungsstücke sind für Konfigurationen mit einer oder zwei Säulen erhältlich und sorgen für ein anwenderfreundliches, einfaches und reproduzierbares Einrichten für Online-LC/MS-Verfahren. Bei Flussraten von nl/min vs. ml/min bietet EASY-Column eine höhere Empfindlichkeit bei besserem Signal-Rausch-Verhältnis im Vergleich zur konventionellen Elektrospray-Methode.
Biokompatible, metallfreie Fused-Silica Kapillaren. Jedes Säulenende wird präzise zugeschnitten und poliert, um eine perfekte und totvolumenfreie Verbindung zum Emitter oder der Transfer-Line zu gewährleisten.- Kompatibel mit jedem Nanoscale HPLC System Optimiert für online LC/MS Qualitätskontrolle für jede Säule Einfaches, flexibles Design
Spezifikation
LC/MS | |
2 bis 8 | |
300 m²/g | |
L1 | |
Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica | |
Falle | |
Reversed Phase |
7250 psi (500 bar) | |
120 Å | |
60°C | |
EASY C18-A1 | |
15% | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.