Learn More
ABEBA™ Easy Weiße Arbeitsclogs OB
ABEBAtrade; Easy Weiße Arbeitsclogs OB mit festem Fersenriemen, austauschbarer ACC Wave-Einlegesohle und rutschfester TPU-Außensohle.
Marke:  ABEBA™ 37620/40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16368201
  • 72.95 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ulliQualität, Komfort, Passform/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste TPU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliWasserfeste und chemikalienbeständige weiße Mikrofasern/liliFaltbarer Fersenriemen, verstellbar/liliKeimfrei gemacht/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Fersenriemen
Mikrofaser
40
Thermoplastisches Polyurethan
1 Paar
Wasser
CE EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, ESD
Weiß
1
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend
Clogs
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340