Learn More
ABEBA™ Easy Weiße Arbeitsclogs OB
ABEBAtrade; Easy Weiße Arbeitsclogs OB mit festem Fersenriemen, austauschbarer ACC Wave-Einlegesohle und rutschfester TPU-Außensohle.
Marke: ABEBA™ 37620/41
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.03000kg
Beschreibung
ulliQualität, Komfort, Passform/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste TPU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliWasserfeste und chemikalienbeständige weiße Mikrofasern/liliFaltbarer Fersenriemen, verstellbar/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
Edelstahl | |
Fersenriemen | |
Mikrofaser | |
41 | |
Thermoplastisches Polyurethan | |
1 Paar | |
Wasser |
CE EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, ESD | |
Weiß | |
1 | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend | |
Clogs | |
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340 |