Learn More
ABEBA™ Easy Weiße Arbeitsclogs OB
ABEBAtrade; Easy Weiße Arbeitsclogs OB mit festem Fersenriemen, austauschbarer ACC Wave-Einlegesohle und rutschfester TPU-Außensohle.
72.95 €
Spezifikation
Schnallenmaterial | Edelstahl |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, ESD |
Verschlusstyp | Fersenriemen |
Farbe | Weiß |
Material | Mikrofaser |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16318201
|
ABEBA™
37620-35 |
35 |
72.95 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16328201
|
ABEBA™
37620/36 |
36 |
72.95 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16338201
|
ABEBA™
37620-37 |
37 |
72.95 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16348201
|
ABEBA™
37620-38 |
38 |
72.95 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16358201
|
ABEBA™
37620/39 |
39 |
72.95 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16368201
|
ABEBA™
37620-40 |
40 |
72.95 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16378201
|
ABEBA™
37620/41 |
41 |
72.95 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16388201
|
ABEBA™
37620-42 |
42 |
72.95 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16398201
|
ABEBA™
37620-43 |
43 |
72.95 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
ulliQualität, Komfort, Passform/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste TPU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliWasserfeste und chemikalienbeständige weiße Mikrofasern/liliFaltbarer Fersenriemen, verstellbar/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
Edelstahl | |
Fersenriemen | |
Mikrofaser | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend | |
Clogs | |
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340 |
CE EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, ESD | |
Weiß | |
1 | |
Thermoplastisches Polyurethan | |
1 Paar | |
Wasser |