missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EB 47, Tocris Bioscience™

Potent PARP-1 inhibitor

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 4140/50

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414234

  • 962.51 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent inhibitor of PARP-1 (IC50 = 45 nM). Reduces infarct volume in both a rat transient middle cerebral arterial occlusion model and a cardiac reperfusion model.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1190332-25-2
610.453
5'-Deoxy-5'-[4-[2-[(2, 3-Dihydro-1-oxo-1H-isoindol-4-yl)amino]-2-oxoethyl]-1-piperazinyl]-5'-oxoadenosine dihydrochloride
2-[4-[(2S,3R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-carbonyl]piperazin-1-yl]-N-(1-oxo-2,3-dihydroisoindol-4-yl)acetamide;dihydrochloride
C24H29Cl2N9O6
VVMQSDIMNDTMII-LLGQWWOSSA-N
124080891
C1CN(CCN1CC(=O)NC2=CC=CC3=C2CNC3=O)C(=O)C4C(C(C(O4)N5C=NC6=C5N=CN=C6N)O)O.Cl.Cl

Spezifikation

EB 47
1190332-25-2
5'-Deoxy-5'-[4-[2-[(2, 3-Dihydro-1-oxo-1H-isoindol-4-yl)amino]-2-oxoethyl]-1-piperazinyl]-5'-oxoadenosine dihydrochloride
C1CN(CCN1CC(=O)NC2=CC=CC3=C2CNC3=O)C(=O)C4C(C(C(O4)N5C=NC6=C5N=CN=C6N)O)O.Cl.Cl
610.453
610.45
50mg
C24H29Cl2N9O6
VVMQSDIMNDTMII-LLGQWWOSSA-N
2-[4-[(2S,3R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-carbonyl]piperazin-1-yl]-N-(1-oxo-2,3-dihydroisoindol-4-yl)acetamide;dihydrochloride
124080891
>99%
Videos