Learn More
Ebastine-d5, TRC
Artikelnummer. 30382607
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30382607 10 mg
30372738 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30382607 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE32000210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1216953-13-7
Summenformel C32H34D5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 474.69
Synonym 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(diphenyl-d5-methoxy)]-1-piperidinyl]-1-butan- one, Estivan-d5, Ebastel-d5, Ebastin-d5, Kestine-d5, LAS-W 090-d5, RP 64305-d5
SMILES O=C(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)CCCN(CC2)CCC2OC(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])C4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ebastine-d5
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C32H39NO2/c1-32(2,3)28-18-16-25(17-19-28)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)35-31(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-9,11-14,16-19,29,31H,10,15,20-24H2,1-3H3/i4D,6D,7D,11D,12D